Learn More
Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt, 96%
Codice prodotto. 10132720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10132720 1 kg Plastic Bottle 1kg
10214480 100 g Plastic Bottle 100g
11935031 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10132720 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117100010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 577-11-7 | C20H37NaO7S | 444.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577-11-7
Formula molecolare C20H37NaO7S
Molecular Weight (g/mol) 444.56
Numero MDL MFCD00012455
InChI Key APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Sinonimo docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC Name sodium;1,4-bis(2-ethylhexoxy)-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Acidità 2.5 max. (on solids basis)
Punto di fusione 153.0°C to 157.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 1 kg
Beilstein 04, IV, 114
Fieser 15,149
Indice di Merck 15, 3446
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.5g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in ccl4,petroleum ether,xylene and,alcohol
Peso formulazione 444.55
Percent Purity 96%
Materia insolubile 300ppm (50% max. in toluene)
Forma fisica Waxy Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.