Learn More
Dioctyl sulfosuccinate sodium salt, ∽99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11447920 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
Dimensione della confezione:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447920 500 g -
11437920 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11447920 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210157590
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
Identificatori chimici
CAS 577-11-7
Formula molecolare C20H37NaO7S
Molecular Weight (g/mol) 444.56
Numero MDL MFCD00012455
InChI Key APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Sinonimo docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC Name sodium 1,4-bis[(2-ethylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Colore White
Intervallo percentuale saggio ∽99%
Quantità 500 g
Peso formulazione 444.57
Grado Not Available
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Docusato di sodio
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.