Learn More
Dioctyl Terepthalate, TRC
Codice prodotto. 17978124
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17978124 10 g 10g
17949184 1 g 1g
17968524 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17978124 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD48185010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6422-86-2
Formula molecolare C24 H38 O4
Molecular Weight (g/mol) 390.56
Sinonimo Terephthalic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI), 168SG, ADK Cizer D 810, Bis(2-ethylhexyl) terephthalate, DOTP, Di-(2-ethylhexyl) terephthalate, Dioctyl terephthalate, Eastman 168, Eastman 168SG, Eastman TM 168, HCCFlex SP 390, JP 110, Kodaflex DOTP, NEO-T, Palatinol DOTP, Plasticizer 168, UN 488
IUPAC Name bis(2-ethylhexyl) benzene-1,4-dicarboxylate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
Peso formulazione 390.277