Learn More
Dioctyloxotin >90%, TRC
Codice prodotto. 30378340
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378340 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378340 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD68156550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dioctyloxotin
CAS 870-08-6
Formula molecolare C16H34OSn
Quantità 50 g
Sinonimo Irgastab T 161, NSC 140743, Neostann U 800P, Stann OO, U 800, U 800 (heat stabilizer), Di-n-octyltin oxidel Dioctyloxostannane, DOTO (dioctyltin oxide), DOTO
InChI Formula InChI=1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
SMILES CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
IUPAC Name dioctyl(oxo)tin
Molecular Weight (g/mol) 361.15
Peso formulazione 362.1632