Learn More
Dioctyloxotin >90%, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dioctyloxotin |
| CAS | 870-08-6 |
| Formula molecolare | C16H34OSn |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Irgastab T 161, NSC 140743, Neostann U 800P, Stann OO, U 800, U 800 (heat stabilizer), Di-n-octyltin oxidel Dioctyloxostannane, DOTO (dioctyltin oxide), DOTO |
| InChI Formula | InChI=1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;; |
| SMILES | CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC |
| IUPAC Name | dioctyl(oxo)tin |
| Molecular Weight (g/mol) | 361.15 |
| Peso formulazione | 362.1632 |