Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11341813
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
4 mm
4.6 mm
9 mm
22 mm
Dimensione particelle:
4 μm
8 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle unitSize
11341813 250 mm 4 mm 8 μm Pezzo
11361843 250 mm 9 mm 8 μm Pezzo
11381843 250 mm 2 mm 8 μm Pezzo
11331813 50 mm 4 mm 8 μm Pezzo
11351843 50 mm 9 mm 8 μm Pezzo
11371843 50 mm 2 mm 8 μm Pezzo
15139673 250 mm 4.6 mm 4 μm Pezzo
15159673 150 mm 4.6 mm 4 μm Pezzo
15149673 50 mm 4.6 mm 4 μm Pezzo
15510244 250 mm 22 mm 8 μm Pezzo
15500244 50 mm 22 mm 8 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11341813 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 063000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Enjoy strong anion exchange for high-resolution analysis and purification of synthetic oligonucleotides with Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns.
Enjoy strong anion exchange for high-resolution analysis and purification of synthetic oligonucleotides with Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns.
  • Achieve n, n-1 resolution for oligonucleotides
  • Resolve oligonucleotides with secondary structures
  • Assay phosphorothioate purity
  • Selectivity control with eluent pH, salt, and solvent
  • Resolve RNA with aberrant (2' – 5') links from normal SSRNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Portata 1.2 mL/min
Da utilizzare con UltiMate 3000 Titanium System
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 4000 psi (275 bar)
Compatibilità fase mobile pH 2 to 12.5, 100% compatible with common organic solvents, Ionic form eluents: chloride, perchlorate
Dimensione particelle 8 μm
pH 2.5 to 12.5
Dimensione del poro Nonporous
Quantità Each
Temperatura 85°C
Fase stazionaria Quaternary Ammonium
Product Line DNAPac
Materiale di impaccamento Spherical, Nonporous Polymer
Tipo di colonna Ion Exchange
Fase Ion Exchange
Tipo Analytical Column
Tecnica Bio-LC
Green Features ACT Ecolabel (Silver), FSC