Learn More
Thermo Scientific™ DNASwift™ SAX-1S Oligonucleotide Columns
Codice prodotto. 11371893
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11371893 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11371893 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 066766
Spedizione stimata: 16-04-2027
Use a strong anion-exchange column with the Thermo Scientific™ DNASwift™ SAX-1S Oligonucleotide Column that provides exceptionally high resolution for the purification of oligonucleotides.
Use a strong anion-exchange column with the Thermo Scientific™ DNASwift™ SAX-1S Oligonucleotide Column that provides exceptionally high resolution for the purification of oligonucleotides.
  • Exceptionally high capacity provides exceptionally high yields with high purity
  • Refined selectivity for high resolution of laboratory-scale oligonucleotide purification by anion-exchange chromatography
  • Compatible with high pH, solvents, and high temperatures
  • Pressure and chemically stable monolith support coated with functionalized latex nanobeads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale base SAX-1 S
Altezza letto 130 mm
Volume letto 2.5 mL
Tipo di colonna Analytical Column
Descrizione Length: 150 mm; ID: 5.0 mm
Chimica della colonna Quaternary Amine
Portata 3 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) Anion Exchange Chromatography, Oligonucleotide Purification, Nucleic Acid/Anion Exchange
Pressione max 1500 psi (100 bar)
Product Line Monolith
Fase stazionaria Quaternary Amine
Tipo Bio-LC
Quantità Each
Solventi Most Common Organic Solvents
Temperatura (sistema metrico) max 85°C
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Diametro (sistema metrico) 5 mm
Green Features FSC
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.