Learn More
Thermo Scientific™ Tubo in silice fusa Dionex™
Codice prodotto. 11342123 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
75 μm
100 μm
150 μm
200 μm
Lunghezza (sistema metrico):
2.5 m
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11342123 50 μm 5 m Pezzo
11322123 20 μm 5 m Pezzo
11332123 25 μm 5 m Pezzo
11352123 75 μm 5 m Pezzo
11362123 100 μm 5 m Pezzo
11372123 150 μm 5 m Pezzo
11382123 200 μm 5 m Pezzo
11312143 10 μm 5 m Pezzo
11312233 30 μm 2.5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11342123 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 160477
Spedizione stimata: 08-01-2027
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing provides excellent chemical durability and inertness.
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing provides excellent chemical durability and inertness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) LC-Packings Ultimate Capillary/Nano HPLC
Materiale Fused Silica
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Diametro (sistema metrico) interno 50 μm
Diametro (sistema metrico) esterno 280 μm
Product Line nanoLC