Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ Microtight Fitting
Codice prodotto. 11342173 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11342173 Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11342173 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 161497
Spedizione stimata: 11-12-2026
Thermo Scientific™ Dionex Microtight Fittings are for older generation nano and capillary LC systems. Use fitting sleeve to accommodate required OD of tubing/capillary.
Thermo Scientific™ Dionex Microtight Fittings are for older generation nano and capillary LC systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Microtight fitting
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System
Product Line nanoLC