Learn More
Thermo Scientific™ Tubi in PTFE con formulazione speciale Dionex™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
250 um ID; Low pressure
350 um ID; Low pressure
D.I. 250 e 350 um
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System
Fused Silica Capillary Tubing
Tubi capillari in silice fusa
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
Thermo Scientific™ Dionex Specially Formulated PTFE Tubing is used as connector for fused silica tubing (nano and cap LC).
Specifica
Specifica
| Descrizione | 250 um ID; Low pressure |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System |
| Tipo | Capillary Tubing |
| Product Line | nanoLC |