Learn More
Thermo Scientific™ Tubi in PTFE con formulazione speciale Dionex™
Codice prodotto. 11352133 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
250 um ID; Low pressure
350 um ID; Low pressure
D.I. 250 e 350 um
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System
Fused Silica Capillary Tubing
Tubi capillari in silice fusa
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11352133 D.I. 250 e 350 um Tubi capillari in silice fusa pezzi 2
11322133 250 um ID; Low pressure Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System pezzi 5
11362143 350 um ID; Low pressure Fused Silica Capillary Tubing pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11352133 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 160489
Spedizione stimata: 03-12-2026
Thermo Scientific™ Dionex Specially Formulated PTFE Tubing is used as connector for fused silica tubing (nano and cap LC). Choose fitting dimensions for OD of fused silica tubing used.
Thermo Scientific™ Dionex Specially Formulated PTFE Tubing is used as connector for fused silica tubing (nano and cap LC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione D.I. 250 e 350 um
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubi capillari in silice fusa
Product Line nanoLC