Learn More
Dioscin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498868
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16498868 10 mg 10mg
16491308 5 mg 5mg
16404767 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16498868 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0124
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Dioscin(CCRIS 4123; Collettiside III) is a natural steroid saponin derived from several plants, showing potent anti-cancer effect against a variety of tumor cell lines.
Dioscin(CCRIS 4123
Specifica
Materiale o nome chimico Dioscin
CAS 19057-60-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C45H72O16
Quantità 10 mg
Sinonimo Collettiside III CCRIS 4123
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (115.07 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C)O[C@@]([H])(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O[C@]3([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@@](O[C@@H]4CC5=CC[C@]([C@]([H])(C[C@@]6([H])[C@]7([H])[C@H](C)[C@]8(OC[C@H](C)CC8)O6)[C@]7(C)CC9)([H])[C@@]9([H])[C@@]5(C)CC4)([H])O[C@@H]2CO)[C@@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 869.04
Peso formulazione 869.04
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only