Learn More
Dioxidine, TRC
Codice prodotto. 17947164
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17947164 50 mg 50mg
17909264 5 mg 5mg
17918374 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17947164 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD48716050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17311-31-8
Formula molecolare C10 H10 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 222.197
Sinonimo 2,3-Bis(hydroxymethyl)quinoxaline-1,4-di-N-oxide, 2,3-Di(hydroxymethyl)quinoxaline 1,4-Di-N-oxide, 2,3-Di(hydroxymethyl)quinoxaline Di-N-oxide, Dioxydine, Farmoxidin, Mastoxidine, Metrosept;
IUPAC Name [3-(hydroxymethyl)-1,4-dioxo-quinoxalin-2-yl]methanol
SMILES OCc1c(CO)n(=O)c2ccccc2n1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dioxidine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H10N2O4/c13-5-9-10(6-14)12(16)8-4-2-1-3-7(8)11(9)15/h1-4,13-14H,5-6H2
Peso formulazione 222.0641
Percent Purity >95%