Learn More
Buerkle™ Campionatore a immersione
Codice prodotto. 10700773 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
140 mL
280 mL
500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10700773 280 mL Pezzo
10413274 140 mL Pezzo
10036611 500 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10700773 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53150100
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
A dip sampler for the simple removal of liquid samples, with a good view provided by transparent tubes.
  • Upper end with reflux valve, lower end with ball valve
  • Manufactured from transparent polypropylene
  • All-layer and point sampling possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Campionatore a immersione
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Not Autoclavable
Include Sifone a immersione
Capacità (sistema imperiale) 9.47 oz
Capacità (sistema metrico) 280 mL
Size Immersion depth: 100 cm
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Per facilitare la rimozione dei campioni liquidi, il campionamento multi-strato e a punti
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm