Learn More
Justrite™ Dip Tanks
Codice prodotto. 11953639
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
8 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11953639 8 L Pezzo
11994318 4 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11953639 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 27612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.70€
    137.57€ / pezzi 1
    Risparmia 24.13€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 02-09-2026
Specifica
Tipo Dip Tank
Materiale Steel
Capacità (sistema metrico) 8 L
Altezza (sistema metrico) 254 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cleaning Parts
N. per confezione 1 Each