Learn More
Justrite™ Dip Tanks
Codice prodotto. 11994318
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
8 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11994318 4 L Pezzo
11953639 8 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11994318 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 27611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.50€
    133.83€ / pezzi 1
    Risparmia 31.67€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Specifica
Tipo Dip Tank
Materiale Steel
Capacità (sistema metrico) 4 L
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cleaning Parts
N. per confezione 1 Each