Learn More
Novus Biologicals™ DIP2A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiTekniske data
Tekniske data
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Bersaglio | DIP2A |
| Sinonimo | Dip2, DIP2 disco-interacting protein 2 homolog A (Drosophila), DIP2 homolog A, DIP2C21orf106, disco-interacting protein 2 homolog A, disco-interacting protein 2A, KIAA0184chromosome 21 open reading frame 106 |
| Simbolo del gene | DIP2A |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?