Learn More
Dipentaerythritol, 85+%, technical, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 117125000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 126-58-9 Peso : 0.55000kg
Quantità 500g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10021050
  • 49.53€ / 500g
In stock, pronto per la spedizione: 2
Identificatori chimici
126-58-9
254.28
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
31352
C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O
C10H22O7
MFCD00004691
dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
2-[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Specifica
Dipentaerythritol
Authentic
356°C
215°C to 225°C
90%
85% min. (GC)
(HOCH2)3CCH2OCH2C(CH2OH)3
dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
2-[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
31352
Crystalline Powder
Technical
>150°C
Plastic bottle
White
500g
126-58-9
C10H22O7
MFCD00004691
Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: 0.99g/100 mL water (50°C),2.1g/L methanol (25°C),0.6g/L ethanol (25°C)
C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O
254.28
254.28
85+%
Videos
SDS Documenti