Learn More
Dipentyl phthalate, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 357365001
Dettagli aggiuntivi : CAS : 131-18-0 Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Quantità 500g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 11955041
  • 1499.00€ / 500g
Spedizione stimata
26-04-2021
Identificatori chimici
131-18-0
306.4
dipentyl phthalate, di-n-pentyl phthalate, diamyl phthalate, amyl phthalate, amoil, di-n-amyl phthalate, di-n-pentylphthalate, phthalic acid, dipentyl ester, phthalic acid diamyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester
CHEBI:34680
CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCC
C18H26O4
IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N
8561
dipentyl benzene-1,2-dicarboxylate
Specifica
Dipentyl phthalate
Authentic
1.4885 to 1.4905
342.0°C
-55.0°C
131-18-0
C18H26O4
dipentyl phthalate, di-n-pentyl phthalate, diamyl phthalate, amyl phthalate, amoil, di-n-amyl phthalate, di-n-pentylphthalate, phthalic acid, dipentyl ester, phthalic acid diamyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester
CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCC
306.4
CHEBI:34680
Liquid
1.0230g/mL
Glass bottle
1.023
Colorless to Yellow
500g
96% min. (GC)
(C(O)OC5H11)2C6H4
IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N
dipentyl benzene-1,2-dicarboxylate
8561
306.4
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Dipentyl phthalate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.