Learn More
Dipentyl phthalate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510664
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
131-18-0
C18H26O4
306.4
IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N
dipentyl phthalate, di-n-pentyl phthalate, diamyl phthalate, amyl phthalate, amoil, di-n-amyl phthalate, di-n-pentylphthalate, phthalic acid, dipentyl ester, phthalic acid diamyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester
8561
CHEBI:34680
dipentyl benzene-1,2-dicarboxylate
CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCC
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
131-18-0
C18H26O4
306.4
IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N
dipentyl phthalate, di-n-pentyl phthalate, diamyl phthalate, amyl phthalate, amoil, di-n-amyl phthalate, di-n-pentylphthalate, phthalic acid, dipentyl ester, phthalic acid diamyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester
8561
CHEBI:34680
dipentyl benzene-1,2-dicarboxylate
CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Dipentyl phthalate
Punto di fusione -55.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0230g/mL
Punti di ebollizione 342.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C(O)OC5H11)2C6H4
Indice di rifrazione 1.4885 to 1.4905
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.023
Peso formulazione 306.4
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dipentyl phthalate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.