Learn More
Diperodon, Mikromol™
Codice prodotto. 30051880
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051880 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051880 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3054.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diperodon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diperodon
CAS 101-08-6
Nomi componenti o analita Diperodon
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H27 N3 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 3-(1-Piperidinyl)-1,2-propanediol bis(phenylcarbamate) (ester), 3-Piperidino-1,2-propanediol dicarbanilate, Diothane, Diperodon, Diperodone, (+/-)-Diperodon
InChI Formula InChI=1S/C22H27N3O4/c26-21(23-18-10-4-1-5-11-18)28-17-20(16-25-14-8-3-9-15-25)29-22(27)24-19-12-6-2-7-13-19/h1-2,4-7,10-13,20H,3,8-9,14-17H2,(H,23,26)(H,24,27)
SMILES O=C(Nc1ccccc1)OCC(CN2CCCCC2)OC(=O)Nc3ccccc3
IUPAC Name [2-(phenylcarbamoyloxy)-3-piperidin-1-ylpropyl] N-phenylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 397.47
Quantità 100 mg
Peso formulazione 397.2002 g/mol