Learn More
Diphenhydramine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Diphenhydramine hydrochloride is a first-generation histamine H1-receptor antagonist with anti-cholinergic effect. Diphenhydramine hydrochloride can across the ovine blood-brain barrier (BBB).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diphenhydramine hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 147-24-0 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H22ClNO |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (342.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (342.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only