Learn More
R&D Systems™ Diphenhydramine hydrochloride
Codice prodotto. 18772714
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18772714 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18772714 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3072/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. H1 receptor antagonist
H1 receptor antagonist. Antihistamine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenhydramine hydrochloride
CAS 147-24-0
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C17H22ClNO
Peso formulazione 291.82
Purezza >99%
Peso molecolare 291.82