Learn More
Diphenhydramine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Diphenhydramine hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H |
| Peso formulazione | 291.139 |
| Percent Purity | >95% |