Learn More
Diphenhydramine N-Beta-D-Glucuronide, TRC
Codice prodotto. 30012567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012567 25 mg 25mg
30004376 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30012567 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD48691025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137908-78-2
Formula molecolare C23 H29 N O7
Molecular Weight (g/mol) 431.48
Sinonimo Ethanaminium, 2-(diphenylmethoxy)-N-β-D-glucopyranuronosyl-N,N-dimethyl-, inner salt, Diphenhydramine N-glucuronide, Diphenhydramine N-β-D-Glucuronide
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[2-benzhydryloxyethyl(dimethyl)azaniumyl]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate
SMILES C[N+](C)(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenhydramine N-beta-D-Glucuronide
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H29NO7/c1-24(2,22-19(27)17(25)18(26)21(31-22)23(28)29)13-14-30-20(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-22,25-27H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-,19+,21-,22+/m0/s1
Peso formulazione 431.1944