Learn More
Diphenyl(1,5-cyclooctadiene)platinum(II), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11410660
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410660 1 g 1g
11420660 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11410660 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044039.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12277-88-2 | Molecular Formula: C20H22Pt | Molecular Weight: 457.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12277-88-2
Formula molecolare C20H22Pt
Molecular Weight (g/mol) 457.48
Numero MDL MFCD03788255
InChI Key MQCNDJYHICNUPD-PHFPKPIQSA-N
Sinonimo 1,5-cyclooctadiene, z,z-; diphenylplatinum
PubChem CID 92045412
IUPAC Name benzene;(5Z)-cycloocta-1,5-diene;platinum(2+)
SMILES C1C\C=C/CC\C=C/1.[Pt++](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl (1,5-cyclooctadiene)platinum (II)
Colore Colorless
Quantità 1 g
Peso formulazione 457.47
Forma fisica Powder