Learn More
Diphenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-amine, CDN
Codice prodotto. 30311412
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.25 g
Dimensione della confezione:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30311412 0.25 g 0.25g
30322043 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30311412 Fornitore CDN N. del fornitore CDND23180.25G
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-amine
CAS 99234-91-0
Formula molecolare C12 D6 H5 N
Quantità 0.25 g
Sinonimo Benzen-2,4,6-d3-amine, N-(phenyl-2,4,6-d3)- (9 CI)
InChI Formula InChI=1 S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13 H/i1D,2 D,7 D,8 D,9 D,10 D
SMILES [2 H]c1cc([2 H])c(Nc2c([2 H])cc([2 H])cc2[2 H])c([2 H])c1
IUPAC Name 2,4,6-trideuterio-N-(2,4,6-trideuteriophenyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 175.26
Peso formulazione 175.1268 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity