Learn More
Diphenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-amine, TRC
Codice prodotto. 30383059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30383059 25 mg -
30375554 2.5 mg -
30371715 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30383059 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47894125MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99234-91-0
Formula molecolare C12 D6 H5 N
Molecular Weight (g/mol) 175.26
Sinonimo Benzen-2,4,6-d3-amine, N-(phenyl-2,4,6-d3)- (9CI)
IUPAC Name 2,4,6-trideuterio-N-(2,4,6-trideuteriophenyl)aniline
SMILES [2H]c1cc([2H])c(Nc2c([2H])cc([2H])cc2[2H])c([2H])c1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-amine
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H/i1D,2D,7D,8D,9D,10D
Peso formulazione 175.1268