Learn More
Diphenyl-2-pyridylphosphine, TRC
Codice prodotto. 30382350
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30382350 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4919401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl-2-pyridylphosphine
CAS 37943-90-1
Formula molecolare C17H14NP
Quantità 1 g
Sinonimo 2-(Diphenylphosphino)pyridine, 2-Pyridyldiphenylphosphine, Diphenyl(2-pyridinyl)phosphine
InChI Formula InChI=1S/C17H14NP/c1-3-9-15(10-4-1)19(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-18-17/h1-14H
SMILES c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccn3
IUPAC Name diphenyl(pyridin-2-yl)phosphane
Molecular Weight (g/mol) 263.27
Peso formulazione 263.0864