Learn More
Diphenyl-2-pyridylphosphine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diphenyl-2-pyridylphosphine |
| CAS | 37943-90-1 |
| Formula molecolare | C17H14NP |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-(Diphenylphosphino)pyridine, 2-Pyridyldiphenylphosphine, Diphenyl(2-pyridinyl)phosphine |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H14NP/c1-3-9-15(10-4-1)19(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-18-17/h1-14H |
| SMILES | c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccn3 |
| IUPAC Name | diphenyl(pyridin-2-yl)phosphane |
| Molecular Weight (g/mol) | 263.27 |
| Peso formulazione | 263.0864 |