Learn More
Diphenyl carbonate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diphenyl Carbonate |
| CAS | 102-09-0 |
| Nomi componenti o analita | Diphenyl Carbonate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H10 O3 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Diphenyl carbonate, NSC 37087, Phenyl carbonate, Phenyl carbonate ((PhO)2CO), Diphenyl Carbonate |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2 |
| Vedi altri risultati |