Learn More
Diphenyl carbonate, 99%
Codice prodotto. 11409503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11409503 250 g 250g
11499493 1000 g 1000g
11419503 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11409503 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12362.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 102-09-0 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Used for synthesis of many important organic compounds. As agrochemical intermediates, Dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used for synthesis of many important organic compounds. As agrochemical intermediates, Dyestuff intermediate.
Solubility
Soluble in ethanol, diethyl ether, carbon tetrachloride, acetic acid. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-09-0
Formula molecolare C13H10O3
Molecular Weight (g/mol) 214.22
Numero MDL MFCD00003037
InChI Key ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbonic acid, diphenyl ester, phenyl carbonate, diphenylcarbonate, carbonic acid diphenyl ester, phenyl carbonate pho 2co, unii-ywv401idyn, ph2co3, pho 2co, ywv401idyn, phenyl phenoxyformate
PubChem CID 7597
ChEBI CHEBI:34722
IUPAC Name diphenyl carbonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl carbonate
Punto di fusione 76°C to 81°C
Densità 1.3
Punti di ebollizione 301°C to 302°C
Punto d'infiammabilità 168°C (334°F)
Odore Mild
Quantità 250 g
Beilstein 1074863
Indice di Merck 14,3602
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,diethyl ether,carbon tetrachloride,acetic acid. Insoluble in water.
Peso formulazione 214.22
Percent Purity 99%