Learn More
Diphenyl carbonate, 99%
Codice prodotto. 10530751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10530751 100 g Plastic bottle 100g
10580581 1 kg Plastic bottle 1kg
10177653 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
11945151 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10530751 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117231000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 102-09-0 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-09-0
Formula molecolare C13H10O3
Molecular Weight (g/mol) 214.22
InChI Key ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbonic acid, diphenyl ester, phenyl carbonate, diphenylcarbonate, carbonic acid diphenyl ester, phenyl carbonate pho 2co, unii-ywv401idyn, ph2co3, pho 2co, ywv401idyn, phenyl phenoxyformate
PubChem CID 7597
ChEBI CHEBI:34722
IUPAC Name diphenyl carbonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl carbonate
Punto di fusione 78.0°C to 81.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 301.0°C to 302.0°C
Punto d'infiammabilità 168°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5O)2CO
Quantità 100 g
Beilstein 06,158
Indice di Merck 15,3354
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solulbe in acetone, hot alcohol, benzene, carbon, tetrachloride, ether, glacial acetic acid and, other organic solvents
Peso formulazione 214.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenyl carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico