Learn More
Diphenyl Carbonate, TRC
Codice prodotto. 30363093
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30363093 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30363093 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41529525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl Carbonate
CAS 102-09-0
Formula molecolare C13 H10 O3
Quantità 25 g
Sinonimo Diphenyl carbonate, NSC 37087, Phenyl carbonate, Phenyl carbonate ((PhO)2CO), Diphenyl Carbonate
InChI Formula InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
IUPAC Name diphenyl carbonate
Molecular Weight (g/mol) 214.22
Peso formulazione 214.063