Learn More
Diphenyl chlorophosphate, 98%
Codice prodotto. 10112960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10112960 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10723661 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10206873 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10112960 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117241000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2524-64-3 | C12H10ClO3P | 268.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2524-64-3
Formula molecolare C12H10ClO3P
Molecular Weight (g/mol) 268.63
Numero MDL MFCD00003030
InChI Key BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
PubChem CID 75654
IUPAC Name [chloro(phenoxy)phosphoryl]oxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl chlorophosphate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2900g/mL
Punti di ebollizione 314°C to 316°C (272.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5O)2P(O)Cl
Indice di rifrazione 1.5485 to 1.5505
Quantità 100 mL
Beilstein 03, 179
Fieser 01,345; 02,180; 03,133; 11,223
Indice di Merck 15, 3367
Gravità specifica 1.29
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosità 14 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 268.63
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenyl chlorophosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.