Learn More
Diphenyl-d5-methyl Alcohol (phenyl-d5), CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzhydrol-d5 |
| CAS | 95450-78-5 |
| Formula molecolare | C13 D5 H7 O |
| Quantità | 0.5 g |
| Sinonimo | Benzene-2,3,4,5,6-d5-methanol, α-phenyl- (ACI), Benzene-d5-methanol, α-phenyl- (9 CI), Benzhydrol-2,3,4,5,6-d5 (6 CI), α-Phenylbenzene-2,3,4,5,6-d5-methanol (ACI), (2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)-phenylmethanol, Phenyl(phenyl-d5)methanol, Benzhydrol-d5, Diphenyl-d5-methyl Alcohol (phenyl-d5), Diphenylmethanol-D5 (phenyl-D5) |
| InChI Formula | InChI=1 S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14 H/i1D,3 D,4 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(O)c2ccccc2)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC Name | (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-phenylmethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 189.265 |
| Peso formulazione | 189.12 g/mol |
| Vedi altri risultati |