Specifica
| Materiale o nome chimico | Diphenyl diselenide |
| Punto di fusione | 60.0°C to 63.0°C |
| Colore | Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (C6H5)2Se2 |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 06, 346 |
| Fieser | 05,272; 06,235; 07,136; 09,199; 10,170; 11,219; 13,125; 16,152; 17,352 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Diphenyl diselenide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contain: Diphenyl diselenide