Learn More
Diphenyl Diselenide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diphenyl Diselenide |
| CAS | 1666-13-3 |
| Formula molecolare | C12H10Se2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Phenyl Diselenide, (Phenyldiselanyl)benzene, NSC 49763 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | [Se]([Se]c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | (phenyldiselanyl)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 312.13 |
| Peso formulazione | 313.9113 |