Learn More
Diphenyl Disulfide, TRC
Codice prodotto. 30134322
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134322 5 g 5g
17921895 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134322 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4876305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 882-33-7
Formula molecolare C12 H10 S2
Molecular Weight (g/mol) 218.34
Sinonimo Phenyl disulfide (8CI), Diphenyl disulfide, (Phenyldisulfanyl)benzene, 1,1'-Dithiodibenzene, 1,2-Diphenyldisulfane, Biphenyl disulfide, DPDS, Diphenyl disulphide, NSC 2689, Diphenyl Disulfide
IUPAC Name (phenyldisulfanyl)benzene
SMILES S(Sc1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl disulfide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H10S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Peso formulazione 218.0224
Percent Purity >95%