Learn More
Diphenyl ditelluride, 97%
Codice prodotto. 10107853 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10107853 5 g Bottiglia in vetro 5g
10591141 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10107853 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 301840050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 32294-60-3 | C12H10Te2 | 409.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32294-60-3
Formula molecolare C12H10Te2
Molecular Weight (g/mol) 409.27
Numero MDL MFCD00192106
InChI Key VRLFOXMNTSYGMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl ditelluride, phenyl ditelluride, ditelluride, diphenyl, diphenylditelluride, ditelluride, diephenyl, phenylditellanyl benzene, diphenylditellane, diphenyl pertelluride, acmc-209hsa, 1,2-diphenylditellane #
PubChem CID 100657
IUPAC Name (phenylditellanyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Te][Te]C2=CC=CC=C2
Specifications
Materiale o nome chimico Diphenyl ditelluride
Punto di fusione 64°C to 67°C
Colore Orange to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Numero UN 3284
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 409.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diphenyl ditelluride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.