Learn More
Diphenyl Ditelluride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diphenyl Ditelluride |
| CAS | 32294-60-3 |
| Formula molecolare | C12H10Te2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Diphenyl Ditellurium |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10Te2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | [Te]([Te]c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | (phenylditellanyl)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 409.41 |
| Peso formulazione | 413.8907 |