Learn More
Diphenyl N-cyanocarbonimidate, 97%
Codice prodotto. 10658314 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10658314 50 g Bottiglia in vetro 50g
10175460 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10658314 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297210500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 79463-77-7 | C14H10N2O2 | 238.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79463-77-7
Formula molecolare C14H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 238.25
Numero MDL MFCD00010380
InChI Key SLIKWVTWIGHFJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl n-cyanocarbonimidate, diphenyl cyanocarbonimidate, diphenoxymethylenecyanamide, n-cyano-diphenyl imidocarbonate, diphenylcyanocarbonimidate, cyanocarbonimidia acid diphenyl aester, n-cyanocarbonimidic acid diphenyl ester, bis phenoxy methylidenecyanamide, cyano diphenoxymethylidene amine, 3,3-diphenoxy-2-azaprop-2-enenitrile
PubChem CID 688090
SMILES N#CN=C(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl N-cyanocarbonimidate
Punto di fusione 155.0°C to 160.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NCN=C(OC6H5)2
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose.
IUPAC Name diphenoxymethylidenecyanamide
Peso formulazione 238.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Fluffy Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenyl N-cyanocarbonimidate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.