Learn More
Diphenyl-n-propylphosphine, 97%
Codice prodotto. 11327695
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11327695
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02402.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7650-84-2 | C15H17P | 228.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7650-84-2
Formula molecolare C15H17P
Molecular Weight (g/mol) 228.28
Numero MDL MFCD00015216
InChI Key AAXGWYDSLJUQLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl-n-propylphosphine, phosphine, diphenylpropyl, propyldiphenylphosphine, n-propyldiphenylphosphine, diphenyl propyl phosphine, diphenylphosphinopropane, diphenyl propyl phosphane, diphenylphospinopropane, di phenyl-propylphosphane
PubChem CID 82100
IUPAC Name diphenyl(propyl)phosphane
SMILES CCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl-n-propylphosphine
Densità 1.008
Punti di ebollizione 163°C to 164°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.6035
Quantità 25 g
Beilstein 642795
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 228.28
Percent Purity 97%