Learn More
Diphenyl phthalate, 98%
Codice prodotto. 11467107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11467107 100 g 100g
11457107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11467107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14449.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 84-62-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84-62-8
Formula molecolare C20H14O4
Molecular Weight (g/mol) 318.33
Numero MDL MFCD00003038
InChI Key DWNAQMUDCDVSLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl phthalate, phenyl phthalate, phthalic acid, diphenyl ester, diphenylphthalate, 1,2-benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester, phthalic acid diphenyl ester, caswell no. 399b, unii-bu20109xhv, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-diphenyl ester, epa pesticide chemical code 017001
PubChem CID 6778
ChEBI CHEBI:60819
IUPAC Name diphenyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES O=C(OC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl phthalate
Punto di fusione 74°C to 76°C
Densità 1.28
Punti di ebollizione 400°C to 405°C
Punto d'infiammabilità 224°C (435°F)
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 2473390
Indice di Merck 14,7306
Peso formulazione 318.33
Percent Purity 98%