Learn More
Diphenyl Phthalate, TRC
Codice prodotto. 30377012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377012 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377012 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4915905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalic acid, bis-phenyl ester
CAS 84-62-8
Formula molecolare C20 H14 O4
Quantità 5 g
Sinonimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diphenyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester (9CI), Phthalic acid, diphenyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Diphenyl benzene-1,2-dicarboxylate, Diphenyl phthalate, NSC 4052, Phenyl phthalate, Phthalic acid, bis-phenyl ester, Phthalic acid diphenyl ester
InChI Formula InChI=1S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
SMILES O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3
IUPAC Name diphenyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 318.32
Peso formulazione 318.0892