Learn More
Diphenyl selenide, 97%
Codice prodotto. 11413937
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11413937 5 g 5g
11403937 1 g 1g
11423937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11413937 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18364.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1132-39-4 | C12H10Se | 233.183 g/mol
Diphenyl selenide is used for anti-selective Michael addition of thiols and their analogs to nitro-olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diphenyl selenide is used for anti-selective Michael addition of thiols and their analogs to nitro-olefins.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1132-39-4
Formula molecolare C12H10Se
Molecular Weight (g/mol) 233.183
Numero MDL MFCD00014067
InChI Key ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl selenide, diphenylselenium, phenyl selenide, biphenyl selenide, selenide, phenyl, benzene, 1,1'-selenobis, biphenyl selenium, difenylselenium, 1,1'-selenobisbenzene, diphenyl selenium
PubChem CID 14333
IUPAC Name phenylselanylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl selenide
Punto di fusione 3°C
Densità 1.351
Punti di ebollizione 165°C to 167°C (12 mmHg)
Odore Unpleasant
Quantità 5 g
Numero UN UN3440
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 233.17
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenyl selenide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Selenobisbenzene