Learn More
Diphenyl sulfide, 98%
Codice prodotto. 11419003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11419003 25 g 25g
11429003 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419003 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11114.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 139-66-2 | C12H10S | 186.27 g/mol
Diphenyl sulfide is used as a raw material for triaryl sulfonium photoinitiator, intermediates for agrichemicals, catalyst, metal extractants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diphenyl sulfide is used as a raw material for triaryl sulfonium photoinitiator, intermediates for agrichemicals, catalyst, metal extractants.
Solubility
Soluble in ether, benzene, carbon disulphide.
Notes
Light Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agents, acids, acid chlorides, acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-66-2
Formula molecolare C12H10S
Molecular Weight (g/mol) 186.27
Numero MDL MFCD00003064
InChI Key LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl sulfide, phenyl sulfide, phenylthiobenzene, diphenyl sulphide, diphenyl thioether, benzene, 1,1'-thiobis, diphenylmercaptan, diphenylthiamethane, diphenyl monosulfide, sulfide, diphenyl
PubChem CID 8766
ChEBI CHEBI:38959
IUPAC Name phenylsulfanylbenzene
SMILES S(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl sulfide
Punto di fusione -40°C
Densità 1.118
Punti di ebollizione 295°C to 296°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.6325
Quantità 25 g
Beilstein 1907932
Indice di Merck 14,7314
Informazioni di solubilità Soluble in ether,benzene,carbon disulphide.
Peso formulazione 186.28
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenyl sulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl sulfide