Learn More
Diphenyl Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 30383951
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383951 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383951 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4924135G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl sulfoxide
CAS 945-51-7
Formula molecolare C12 H10 O S
Quantità 5 g
Sinonimo Benzene, 1,1'-sulfinylbis- (9CI, ACI), 1,1'-Sulfinylbis[benzene] (ACI), Phenyl sulfoxide (6CI, 8CI), (Benzenesulfinyl)benzene, Diphenyl sulfoxide, NSC 630195, NSC 6779, Sulfinyldibenzene
InChI Formula InChI=1S/C12H10OS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=S(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name benzenesulfinylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 202.27
Peso formulazione 202.0452