Learn More
Diphenylacetonitrile, 99+%
Codice prodotto. 10225670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10225670 100 g Plastic bottle 100g
10554081 5 g Bottiglia in vetro 5g
10665582 500 g Plastic bottle 500g
11358511 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10225670 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150361000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 86-29-3 | C14H11N | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-29-3
Formula molecolare C14H11N
Molecular Weight (g/mol) 193.25
InChI Key NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenylacetonitrile, dipan, diphenatrile, benzhydrylcyanide, diphenylmethylcyanide, benzyhydrylcyanide, acetonitrile, diphenyl, benzeneacetonitrile, alpha-phenyl, usaf kf-13, difenylacetonitril
PubChem CID 6837
IUPAC Name 2,2-diphenylacetonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylacetonitrile
Punto di fusione 73.0°C to 76.0°C
Colore Cream to White or Yellow
Punti di ebollizione 181.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 120°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5)2CHCN
Quantità 100 g
Beilstein 09,674
Indice di Merck 15,3346
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot alcohol, propylene glycol, hot, ligroin and ether, slightly soluble in cold ligroin
Peso formulazione 193.25
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenylacetonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.