Learn More
Diphenylacetonitrile, Mikromol™
Codice prodotto. 30460533
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460533 4 x 25 mg 100mg
30050929 100 mg 100mg
30051819 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30460533 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0531.0600254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diphenylacetonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylacetonitrile
CAS 86-29-3
Nomi componenti o analita Diphenylacetonitrile
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H11 N
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Methadone Hydrochoride Imp. E (EP), Methadone Imp. E (EP), Diphenylacetonitrile, Methadone Hydrochloride Impurity E, Methadone Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
Tipo di soluzione Neat
SMILES N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name 2,2-diphenylacetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 193.24
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 193.0891 g/mol